Glasvezelfilters
13400, 120 mm
Catalogus # 512-0051
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
These filters are mostly used either for monitoring air and gas or as prefilter. They are manufactured with synthetic binding agents to ensure that the filter has a defined strength.
- Mechanically and chemically stable
- Hydrophilic
Specificaties
- Nr:13400
- Seq:20
- Maat:120 mm
- Cat. No.:512-0051
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate
- Maximumtemperatuur:180 °C
- Dikte:0,34 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Gewicht:74 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.