Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating flasks
Evaporating flasks
2000 ml, 24/29 NS, uncoated
Catalogus # BUCH008764
Leverancier:   BUCHI
Evaporating flasks
Catalogus # BUCH008764
Leverancier:  BUCHI
Evaporating flasks
Evaporating flasks
2000 ml, 24/29 NS, uncoated
Price
220,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Specificaties
  • Huls:
    24/29 NS
  • Type:
    uncoated
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Seq:
    18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.