Evaporating flasks
1000 ml, 29/42 NS, uncoated
Catalogus # BUCH008762
Leverancier: BUCHI
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Specificaties
- Huls:29/42 NS
- Type:uncoated
- Capaciteit:1000 ml
- Seq:16
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.