Evaporating flasks
500 ml, 29/42 NS, uncoated
Catalog # BUCH008739
Supplier: BUCHI
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
Specifications
- Huls:29/42 NS
- Type:uncoated
- Capaciteit:500 ml
- Seq:12
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.