Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying flasks
Drying flasks
1000 ml, 29/32 NS
Catalogus # 531-1982
Leverancier:   BUCHI
Drying flasks
Catalogus # 531-1982
Leverancier:  BUCHI
Drying flasks
Drying flasks
1000 ml, 29/32 NS
Price
164,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For rotary evaporators Rotavapor R-210/215. Pear shape with NS 29/32 neck. Glassware A, V, C.
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    1000 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.