Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
70 ml, 48×50 mm, 50/12
  611-9308
Weegpotjes
  611-9308
Weegpotjes
Weegpotjes
70 ml, 48×50 mm, 50/12
37,60 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
  • Ø×h:
    48×50 mm
  • (NS):
    50/12
  • Capaciteit:
    70 ml