Orders LinkContactUsLinkComponent
Extractor voor vaste stoffen
Extractor voor vaste stoffen
100 ml, 45/40 NS
Catalogus # 533-2151
Leverancier:   Lenz Laborglas
Extractor voor vaste stoffen
Catalogus # 533-2151
Leverancier:  Lenz Laborglas
Extractor voor vaste stoffen
Extractor voor vaste stoffen
100 ml, 45/40 NS
Price
119,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass inserts for solids.
Documents
Specificaties
  • Extractorinhoud:
    100 ml
  • Huls:
    45/40 NS
  • Seq:
    02