Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
Catalogus # 271-2203
Leverancier:   Lenz Laborglas
Adapters, bends
Catalogus # 271-2203
Leverancier:  Lenz Laborglas
Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
Price
40,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.