Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
N° de catalogue 527-1302
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
N° de catalogue 527-1302
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
Prix
65,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Spécifications
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Indeling:
    5 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.