Scheitrechters Squibb
50 ml, 19/26 NS, 2 ml
527-1301
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
- Huls:19/26 NS
- Capaciteit:50 ml
- Indeling:2 ml