Orders LinkContactUsLinkComponent
Conische scheitrechters
Conische scheitrechters
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
Catalogus # 527-1202
Leverancier:   Lenz Laborglas
Conische scheitrechters
Catalogus # 527-1202
Leverancier:  Lenz Laborglas
Conische scheitrechters
Conische scheitrechters
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
Price
67,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Indeling:
    5 ml