Conische scheitrechters
2000 ml, 29/32 NS, -
527-1141
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
- Huls:29/32 NS
- Capaciteit:2000 ml
- Indeling:-