Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
0,3 - 1 mm²/s, 0,001 K, 290 mm, 0,36 mm, 15 − 20 ml
Catalogus # 616-1101
Leverancier:   SI Analytics
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
Catalogus # 616-1101
Leverancier:  SI Analytics
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
Viscositeitsmeters Ubbelohde (DIN)
0,3 - 1 mm²/s, 0,001 K, 290 mm, 0,36 mm, 15 − 20 ml
Price
575,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for the determination of absolute and relative viscosity of liquids with Newtonian flow behaviour.
  • Filling quantity: 15 - 20 ml
  • Recommended minimum flow through time is 200 seconds
  • Overall length ∼290 mm
Gecalibreerd met constante voor handmatige meting.
 : DIN 51562-1, ISO 3105.
Specificaties
  • Meetbereik:
    0,3 - 1 mm²/s
  • Volume:
    15 − 20 ml
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    01
  • Constante:
    0,001 K
  • Ø inw.:
    0,36 mm