Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 60 Ampoul
Catalogus # SCOI285138357
Leverancier:   SI Analytics
ORP electrode solutions
Catalogus # SCOI285138357
Leverancier:  SI Analytics
CAS-nummer:  
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 60 Ampoul
CAS-nummer:  
Price
224,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 60 Ampul
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    60 Ampoul
  • Omschrijving:
    ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.