Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions, organic
Electrolyte solutions, organic
Electrolyte solution, L 5034, LiCl saturated in ethanol, 250 ml in DURAN® glass bottle, 250 mL
Catalogus # SCOI285138308
Leverancier:   SI Analytics
Electrolyte solutions, organic
Catalogus # SCOI285138308
Leverancier:  SI Analytics
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions, organic
Electrolyte solutions, organic
Electrolyte solution, L 5034, LiCl saturated in ethanol, 250 ml in DURAN® glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
97,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Electrolyte solutions for measurements in organic solutions for reference electrodes and as electrolyte bridges.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Electrolyte solution, L 5034, LiCl saturated in ethanol, 250 ml in DURAN® glass bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.