Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity cells
Conductivity cells
2-polige geleidbaarheidscel, LF 1101, 0 - 200 mS/cm, 1,0 cm-1, −30...+100 °C, Glas, 12×120 mm, Schroefplugkop
N° de catalogue 662-1754
Fournisseur:   SI Analytics
Conductivity cells
N° de catalogue 662-1754
Fournisseur:  SI Analytics
Conductivity cells
Conductivity cells
2-polige geleidbaarheidscel, LF 1101, 0 - 200 mS/cm, 1,0 cm-1, −30...+100 °C, Glas, 12×120 mm, Schroefplugkop
Prix
586,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
  • Screw plug head with thread Pg 13.5
  • LF 1101 versions and LF 1051 with platinum plates
  • LF 5101 versions and LF 71 T with platinum rings
  • HD electrode: Certified pressure and temperature consistency according to DIN EN 10204
Pressure range: 10 bar
Livraison: All electrodes (except LF 1101 T HD) supplied with washer 9980/52 and O-ring type 9932/07. LF 1101 T HD is supplied with HD sealing type 9980/51. Connecting cables need to be ordered separately.
Spécifications
  • Geleidbaarheid:
    0 - 200 mS/cm
  • Aansluiting:
    Schroefplugkop
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    LF 1101
  • Omschrijving:
    2-polige geleidbaarheidscel
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Temperatuur:
    −30...+100 °C
  • Celconstante:
    1,0 cm-1
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.