Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, Slijping, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285118166
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:L 9180
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:18
- Diafragma:Slijping
- Elektroliet:L 200
- Temperatuur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12