Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, L 9080, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, 3 × keramisch , 12×120 mm, Schroefplugkop
SCOI285118158
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:L 9080
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:03
- Diafragma:3 × keramisch
- Elektroliet:L 200
- Temperatuur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12