Reference electrodes
Referentie-elektroden met vrij uiteinde, dop met flens, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem, 9801/85, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramisch, 12×120 mm, Vaste kabel van 5 m
Catalogus # SCOI285117856
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Vaste kabel van 5 m
- Ø×L:12×120 mm
- Type:9801/85
- Omschrijving:Referentie-elektroden met vrij uiteinde, dop met flens, weinig onderhoud, Ag/AgCl-referentiesysteem
- Materiaal:Glas
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:Pasta
- Temperatuur:−5...+50 °C