Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, S 9080, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalog # SCOI285112393
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:S 9080
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:10
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14