Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, H 6281, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l vloeistof, Keramisch, 12×120 mm, Schroefplugkop
SCOI285110146
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 6281
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:08
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:KCl 3 mol/l vloeistof
- Temperatuur:0...+135 °C
- pH:1 - 14