Druppelflessen,. DURAN®
50 ml, helder, 79 mm
215-6211
Natronkalkglas, helder of bruin.
- Goede chemische en fysische eigenschappen
- Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
- Vervangbare glazen NS-pipet met rubber peertje
Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen.
- Capaciteit:50 ml
- Kleur:helder
- Hoogte:79 mm