Celtellers, Bürker, BLAUBRAND®
Counting chamber, without clips, double ruling, Bürker, 0,1 mm
Catalog # BRND718905
Supplier: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Telkamers met Bürker-patroon, inclusief twee haemacytometer-dekglazen.
- Elk groot vierkant wordt door dubbele lijnen (0,05 mm van elkaar) opgedeeld in 16 groepsvierkanten met zijden van 0,2 mm
- De groepsvierkanten zijn even groot als de Neubauer-telkamer, maar zijn verder niet opgedeeld
- De telling toont 9 grote vierkanten van elk 1 mm²
Deze worden gebruikt voor het tellen van trombocyten en erytrocyten.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber, without clips, double ruling
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



