Cavity slides
Cavity slides, helder, 1, 15 - 18 mm
Catalogus # BRND475505
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Glaasjes van helder optisch glas, hydrolytisch klasse 3.
- Opening vervaardigd
Specificaties
- Aant. wells:1
- Kleur:helder
- Omschrijving:Cavity slides
- Seq:01
- Well Ø:15 - 18 mm