Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen

Filterkroezen

50 ml, 4, 40 mm
Catalogus # BRND458734
Leverancier:   Brand
Filterkroezen
Catalogus # BRND458734
Leverancier:  Brand
Filterkroezen
Filterkroezen

50 ml, 4, 40 mm

Price
475,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.

Specificaties
  • Ø plaat:
    40 mm
  • Porositeit:
    4
  • Capaciteit:
    50 ml
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.