Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
50 ml, 3, 40 mm
Catalogus # BRND458733
Leverancier:   Brand
Filterkroezen
Catalogus # BRND458733
Leverancier:  Brand
Filterkroezen
Filterkroezen
50 ml, 3, 40 mm
Price
414,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Specificaties
  • Ø plaat:
    40 mm
  • Porositeit:
    3
  • Capaciteit:
    50 ml