Filterkroezen
50 ml, 2, 40 mm
Catalogus # BRND458732
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Specificaties
- Ø plaat:40 mm
- Porositeit:2
- Capaciteit:50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



