Filterkroezen
30 ml, 4, 30 mm
Catalogus # BRND458024
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Specificaties
- Ø plaat:30 mm
- Porositeit:4
- Capaciteit:30 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



