Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen

Filterkroezen

30 ml, 1, 30 mm
Catalogus # BRND458021
Leverancier:   Brand
Filterkroezen
Catalogus # BRND458021
Leverancier:  Brand
Filterkroezen
Filterkroezen

30 ml, 1, 30 mm

Price
295,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.

Specificaties
  • Ø plaat:
    30 mm
  • Porositeit:
    1
  • Capaciteit:
    30 ml