Minikoelbox
Mini koeler, houdt de temperatuur 45 minuten lang op −70 °C, wit, Buisjes van 0,5 tot 2,0 ml, 12, wit
Catalogus # 479-1243
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PC, geel, met doorzichtig deksel. Handhaaft temperatuur van 0 ° C gedurende 60 minuten.
- Duurzaam polycarbonaat gevuld met niet-giftige gel
- Mini-koelers bevatten twaalf buizen van 0,5 tot 2,0 ml
Minikoelers zijn ontworpen om een breed scala aan oplossingen (enzymen, DNA, RNA, celsuspensies) te beschermen door de vriestemperaturen op de laboratoriumtafel te handhaven.
Specificaties
- Voor:Buisjes van 0,5 tot 2,0 ml
- Aant. gaten:12
- Kleur:wit
- Omschrijving:Mini koeler, houdt de temperatuur 45 minuten lang op −70 °C, wit