Minikoelbox
Mini-koeler, houdt de temperatuur 60 minuten lang op 0 °C, rood, Buisjes van 0,5 tot 2,0 ml, 12, rood
Catalog # 479-1241
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PC, geel, met doorzichtig deksel. Handhaaft temperatuur van 0 ° C gedurende 60 minuten.
- Duurzaam polycarbonaat gevuld met niet-giftige gel
- Mini-koelers bevatten twaalf buizen van 0,5 tot 2,0 ml
Minikoelers zijn ontworpen om een breed scala aan oplossingen (enzymen, DNA, RNA, celsuspensies) te beschermen door de vriestemperaturen op de laboratoriumtafel te handhaven.
Specifications
- Voor:Buisjes van 0,5 tot 2,0 ml
- Aant. gaten:12
- Kleur:rood
- Omschrijving:Mini-koeler, houdt de temperatuur 60 minuten lang op 0 °C, rood