J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Fosfaat, 25 °C, 1
: Avantor
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
- pH buffer soort:Fosfaat
- VPE:1
- Referentietemperatuur:25 °C
- Omschrijving:DILUT-IT™ concentrate
- pH-nauwkeurigheid:±0,01
- pH-waarde:7,00
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.