J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 4,00, ±0,01, Ftalaat, 25 °C, 1
Leverancier: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Catalogus # 4795.
Leverancier: Avantor
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specificaties
Specificaties
- pH buffer soort:Ftalaat
- VPE:1
- Referentietemperatuur:25 °C
- Omschrijving:DILUT-IT™ concentrate
- pH-nauwkeurigheid:±0,01
- pH-waarde:4,00