Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel
Dubbelspatel
With two broader ends, 180 mm, 25 mm, 7 mm
Catalogus # 231-1043
Leverancier:   BOCHEM
Dubbelspatel
Catalogus # 231-1043
Leverancier:  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel
With two broader ends, 180 mm, 25 mm, 7 mm
Price
2,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specificaties
  • Omschrijving:
    With two broader ends
  • Lengte:
    180 mm
  • Breedte blad:
    7 mm
  • Lengte blad:
    25 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.