Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
Catalogus # 26192.463
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   VWR Chemicals
n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
Catalogus # 26192.463
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  109-66-0
n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
CAS-nummer:  109-66-0
Price
437,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Pentane
  • CAS-nummer:109-66-0
  • Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • Merck index:13,07193
  • Kokend Pt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–130 °C
  • Dichtheid:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:–40 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119459286-30
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Specificaties
  • Verpakking:
    Metal drum
  • VPE:
    25 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.