Density hydrometers, M100
Density hydrometer without thermometer, M100, 0,800 - 0,900 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Catalog # AMARH809604
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
- Round capillary
- Accuracy of ±1 °C
- Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Certifications: DIN 12791
Emballage: In a transparent plastic case.
Specifications
- Omschrijving:Density hydrometer without thermometer
- Lengte:250 mm
- Seq:03
- Indeling:0,0002 g/cm³
- Model:M100
- Meetbereik:0,800 - 0,900 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.