Pots, laboratory, without lid
5,0 l, 200 mm, 160 mm
Catalogus # BOCH8362
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rounded corners for fast, easy cleaning
- Good chemical resistance
- Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
Bestelinformatie: Lids to be ordered separately.
Specificaties
- Ø inw.:200 mm
- Capaciteit:5,0 l
- Hoogte:160 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.