Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Catalogus # BOCH8123
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # BOCH8123
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Price
74,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    35×35 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Seq:
    06
  • Dikte:
    1,0 mm