Orders LinkContactUsLinkComponent
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 600 mm
  241-3158
 :   BOCHEM
Behandelde statiefstaven
  241-3158
 :  BOCHEM
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 600 mm
14,30 €
1 * 1 ST
Aluminium, bare.
  • Lightweight, tough
  • With M10 thread
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    600 mm