Orders LinkContactUsLinkComponent
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 500 mm
Catalogus # 241-3157
Leverancier:   BOCHEM
Behandelde statiefstaven
Catalogus # 241-3157
Leverancier:  BOCHEM
Behandelde statiefstaven
Behandelde statiefstaven
12 mm, 500 mm
Price
13,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, bare.
  • Lightweight, tough
  • With M10 thread
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    500 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.