Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Catalogus # BOCH5032
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Steel, varnished.
- With M10 threaded hole
- One adjustable foot
Certificeringen: DIN 12892
Specificaties
- b×d×h:160×250×6 mm
- Gewicht:2,0 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.