Stand bases
0,8 kg, 100×180×6 mm
Catalogus # BOCH5030
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Steel, varnished.
- With M10 threaded hole
- One adjustable foot
Certificeringen: DIN 12892
Specificaties
- b×d×h:100×180×6 mm
- Gewicht:0,8 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.