Laboratoriumschaar
Scherp/stomp, 100 mm
Catalogus # BOCH4000
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Let op: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Type:Scherp/stomp
- Lengte:100 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.