Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Papain

Papain

25 kg
Catalogus # 1.07149.9025
Papain
Catalogus # 1.07149.9025
CAS-nummer:  
Papain

25 kg

CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents

Documents

Specificaties

Specificaties

  • VPE:
    25 kg
  • Cat. No.:
    1.07149.9025
  • Enzym naam:
    Papain
  • Enzymatische activiteit:
    30000 USP-U/mg
  • Tested applications:
    Suitable for use as excipient

Specificaties