Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maalkogels

Maalkogels, Gehard staal, 10 mm
  412-2864
Maalkogels
  412-2864
Maalkogels
Maalkogels

Maalkogels, Gehard staal, 10 mm

 
2,40 €
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    10 mm
  • Omschrijving:
    Maalkogels
  • Materiaal:
    Gehard staal
  • Seq:
    05
Accessories

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-2912
    Grinding ball
    Agaat
    5 mm
       
    1 * 1 ST - 6,80 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehard staal
    5 mm
       
    1 * 1 ST - 1,60 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-3141
    Grinding ball
    Roestvrij staal
    5 mm
       
    1 * 1 ST - 1,70 €

 

  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
     
     
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolfraamcarbide
    5 mm
       
    1 * 1 ST - 17,90 €