Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, PTFE, 10 mm, MM 200/MM 400
  412-3174
Maalkogels
  412-3174
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, PTFE, 10 mm, MM 200/MM 400
140,00 €
1 * 1 ST
  • Ø:
    10 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    PTFE
  • Seq:
    34
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    1 * 1 ST - 111,00 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    1 * 1 ST - 46,20 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
    1 * 1 ST - 3,30 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
    1 * 1 ST - 13,70 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
    1 * 1 ST - 2,40 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
    1 * 1 ST - 10,50 €