Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining baskets and racks
Staining baskets and racks
Staining basket, for 30 horizontal slides, 172×86 mm
Catalogus # 631-9740
Leverancier:   DELTALAB
Staining baskets and racks
Catalogus # 631-9740
Leverancier:  DELTALAB
Staining baskets and racks
Staining basket, for 30 horizontal slides, 172×86 mm
Price
107,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Omschrijving:
    Staining basket, for 30 horizontal slides, 172×86 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.