Slide boxes
wit, PS, 50, 200×88×32 mm
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Stackable items to gain space on the bench.
- Translucent lid to see if the box is empty or not
- No numbering of the slots
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aantal objectglaasjes:50
- Kleur:wit
- Materiaal:PS
- Seq:02
- b×d×h:200×88×32 mm