Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Tissue processing cassettes, polyacetylene
roos
Catalogus # 631-9642
Leverancier:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Catalogus # 631-9642
Leverancier:  DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
roos
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Documents
Specificaties
  • Kleur:
    roos
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.