Kleurbakjes
Kleurbakjes volgens Hellendahl, voor 16 objectglaasjes, met verbreding
Catalogus # 631-9311
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
- Drie versies
- Voor 16 of 10 objectglaasjes
- Volgens Hellendahl of Schiefferdecker
Deze verschillende modellen kleurbakjes zijn geschikt voor standaardobjectglaasjes (76x26 mm).
Specificaties
- Omschrijving:Kleurbakjes volgens Hellendahl, voor 16 objectglaasjes, met verbreding